Få mere at vide
SCAT Samlere til HPLC
Artikelnummer. 10233503 Shop alle SCAT Europe produkter
Produkttype:
2-i-1 samler
3-i-1 samler
8-i-1 samler
Diameter (metrisk) Indvendig:
5,0 til 11,5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10233503
Brand: SCAT 160130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml flere rør i et enkelt stik - intet problem med den rigtige opsamler! Rørforbindelsen er den mest fleksible konnektor af SCAT system.
Til en pålidelig og ren tilslutning af slanger og kapillærer til opsamling af væsker. SCAT solfangere fås i versioner med op til 8 tilslutningsmuligheder. Tilslutningerne er enten på siden eller lodret, så rørene nemt kan tilsluttes. Rør med forskellige diametre fra 2,3 til 11,5 mm kan tilsluttes. Konnektorerne er lavet af kemikaliebestandigt PTFE, PFA eller PP materiale.
Ordreinfo
dimForUseWith
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 5,0 til 11,5 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Til brug med Rørforbindelse
Form Sideways
Inkluderer Fittings til 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID
Farve Hvid
Produkttype 3-i-1 samler