Få mere at vide
SymLine Samler, V2.0, 3/4-vejs
Artikelnummer. 17148698
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SymLine System
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17148698 SymLine System
1 options
Artikelnummer. 17148698 Leverandør SymLine Leverandørnr. 306509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 DKK
    1734.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.35 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne rensemanifold giver dig mulighed for at installere op til fire SafetyCaps på din renseflaske.
  • Sikker og nem håndtering - Kapillærer er pålideligt fastgjort på plads
  • Opløsningsmiddelfiltre har tilstrækkelig plads på grund af den brede GL45-åbning
  • Ubrugte forbindelser kan nemt lukkes med den medfølgende blanke hætte
Systemet til Solvent Safety forbliver permanent lukket, sikkerhedskæden forbliver intakt under skylningsprocessen.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Oversigt Samler, V2.0, universel 3/4-vejs inkl. blindhætte til HPLC-forbindelse, 1 x GL45 (f) til 4 x GL45 (m), PE-HD elektrostatisk ledende
Til brug med (udstyr) SymLine System
Type Udskiftningsskruedæksel
Opløsningsmiddelkanaler 4
Materiale HDPE-EC
Inkluderer Universal 3/4-vejs inkl. blindhætte til HPLC-forbindelse, 1 x GL45 (f) til 4 x GL45 (m)
Trådstørrelse GL45