Beskrivelse
Vivacon™ 500 er centrifugale enheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling af 500 l μprøver. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer. Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver. Fuldstændig genvinding af koncentratet er garanteret ved et omvendt spindetrin.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Vivacon 500 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | 100 reservoirer |
| Type | Slanger |