missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Collagen proline hydroxylase inhibitor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458937
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16458937 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15183

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Collagen proline hydroxylase inhibitor is a collagen proline hydroxylase inhibitor; useful for antifibroproliferative agents.

Collagen proline hydroxylase inhibitor is a collagen proline hydroxylase inhibitor

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Collagen proline hydroxylase inhibitor
CAS 223666-07-7
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 13.15 mg/mL (37.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1C([N+]([O-])=O)=CNC2=C1C=CC3=C2N=CC(C(N(CC)CCC)=O)=C3
Molekylvægt (g/mol) 354.36
Formel vægt 354.36
Procent renhed 95.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.