Få mere at vide
Novus Biologicals™ Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein
Shop alle Bio Techne produkter
:
0.5mg; Unlabeled
Beskrivelse
Native COL3A1. Source: Human Placenta (Accession #: P02461) The Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P02461 |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Formulering | 0.5M Acetic Acid |
| Gen-id (Entrez) | 1281 |
| Navn | Collagen III alpha 1/COL3A1 protein |
| Kilde | Human serum |
| Opbevaringskrav | 4°C. Do not freeze. |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Chromatography |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido