Få mere at vide
Novus Biologicals™ Collagen I Native Protein
Artikelnummer. 18729423 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18729423 0,5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 18729423 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP197266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00 DKK
    4144.35 DKK / 0.5mg
    Spare 240.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Native COL1A1. Source: Human Placenta (Accession #: P02452) The Collagen I alpha 1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P02452, P02452, P02452, P02452
Koncentration 1.0 mg/mL
Til brug med (applikation) ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Formulering 0.5 M Acetic Acid
Gen-id (Entrez) 1277
Navn Collagen I alpha 1 protein
Mængde 0,5 mg
Kilde Human serum
Opbevaringskrav Store at 4 C. Do not freeze.
Gen symbol COL1A1
Krydsreaktivitet Human
Forskningskategori Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells
Renhed eller kvalitetsklasse Multi-step
Protein Collagen I alpha 1