Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Colistin sulfat salt
Artikelnummer. p-7077547 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15575146
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455392500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Colistin Sulfat salt (2:5), CAS # 1264-72-8, (synonym: Polymyxin E Complex), er en kompleks blanding af antibiotika, hvor Colistin A og B er de primære komponenter. Det har anti-bakteriel aktivitet mod Gram-positive og Gram-negative bakterier og kan også bruges som en neuromuskulær blokker.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Colistin Sulfat salt er et stabilt, kationisk, vandopløseligt, hvidt pulver sammensat af over 30 komponenter
• Oprindeligt isoleret fra B. polymyxa, hæmmer det væksten af det gramnegative (f.eks. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens og S. enterica) og gram-positive bakterier (f.eks. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici og S. aureus) ved at permeabilisere den bakterielle cellemembran
Ansøgninger
• Colistin Sulfate har potent anti-endotoksinaktivitet, som frembringes gennem dets evne til at binde lippopolysaccharider, der udgør bakterielle endotoksiner
• Denne forbindelse bruges ofte til behandling af multi-lægemiddelresistente gramnegative infektioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1264-72-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Colistin sulfate salt
Type Colistin Sulfate salt
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Procent renhed ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colistin sulfate salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/