Generel beskrivelse
• Colistin Sulfat salt er et stabilt, kationisk, vandopløseligt, hvidt pulver sammensat af over 30 komponenter
• Oprindeligt isoleret fra B. polymyxa, hæmmer det væksten af det gramnegative (f.eks. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens og S. enterica) og gram-positive bakterier (f.eks. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici og S. aureus) ved at permeabilisere den bakterielle cellemembran
Ansøgninger
• Colistin Sulfate har potent anti-endotoksinaktivitet, som frembringes gennem dets evne til at binde lippopolysaccharider, der udgør bakterielle endotoksiner
• Denne forbindelse bruges ofte til behandling af multi-lægemiddelresistente gramnegative infektioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colistin sulfate salt |
| Type | Colistin Sulfate salt |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether |
| Procent renhed | ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Colistin sulfate salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/