Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Colistin sulfat salt
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Colistin Sulfat salt er et stabilt, kationisk, vandopløseligt, hvidt pulver sammensat af over 30 komponenter
• Oprindeligt isoleret fra B. polymyxa, hæmmer det væksten af det gramnegative (f.eks. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens og S. enterica) og gram-positive bakterier (f.eks. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici og S. aureus) ved at permeabilisere den bakterielle cellemembran
Ansøgninger
• Colistin Sulfate har potent anti-endotoksinaktivitet, som frembringes gennem dets evne til at binde lippopolysaccharider, der udgør bakterielle endotoksiner
• Denne forbindelse bruges ofte til behandling af multi-lægemiddelresistente gramnegative infektioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colistin sulfate salt |
| Type | Colistin Sulfate salt |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether |
| Procent renhed | ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Colistin sulfate salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/