Få mere at vide
Colistin sulfate 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324306
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324306 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324306 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11693500WA100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Colistin sulfate
CAS 1264-72-8
Analyt- eller komponentnavne Colistin sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Compound A: C53 H100 N16 O13 . (H2SO4) Compound B: C52 H98 N16 O13 . (H2SO4)
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Polymyxin E. Sulfate, Belcomycine, Colomycin;
InChI formel InChI=1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
SMIL OS(O)(=O)=O.[H][C@]([C@H](O)C)(C(N[C@H](C(N[C@H]1CCNC([C@@](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC1=O)CCN)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCN)=O)CCN)=O)([C@H](O)C)[H])=O)=O)CCN)=O)NC([C@@H](NC(CCCCC(CC)C)=O)CCN)=O
IUPAC navn N-((S)-4-amino-1-(((2S,3R)-1-(((S)-4-amino-1-oxo-1-(((3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-3-((R)-1-hydroxyethyl)-12,15-diisobutyl-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclotricosan-21-yl)amino)butan-2-yl)amino)-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)-6-methyloctanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 1169.46
Mængde 1 ml