Få mere at vide
Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™
1231.36 DKK - 5194.11 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 8068-28-8
Molekylær formel C58H105N16Na5O28S5
Molekylvægt (g/mol) 1749.811
MDL nummer MFCD00130824
InChI nøgle IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I
Synonym Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate
PubChem CID 131668505
IUPAC navn pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16,
SMIL CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15418159
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.03
1g
1231.36 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15428159
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.06
5g
5194.11 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
8068-28-8
1749.811
IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I
131668505
CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
C58H105N16Na5O28S5
MFCD00130824
Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate
pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16,
Tekniske data
Colistin sodium methanesulfonate
White to Yellow
MFCD00130824
Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate
IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I
pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16,
131668505
8068-28-8
C58H105N16Na5O28S5
14,2479
Freely soluble in water
CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
1749.811
1759.89
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-516-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GH1650000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater