Få mere at vide
Colestilan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colestilan |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2.C3H5ClO/c1-4-5-2-3-6-4;4-1-3-2-5-3/h2-3H,1H3,(H,5,6);3H,1-2H2 |
| Formel vægt | 174.056 |