Få mere at vide
Masterflex™ Han Luer Fitting med låsering
Artikelnummer. 15164542
Skift visning
Emballagemængde:
25 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
15164542 25 stk Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15164542 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4551806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse luerfittings til en række forskellige anvendelser, inklusive sprøjter eller små slanger. Cole-Parmer™ Han Luer-fittings med låsering har fuld materialesporbarhed for at sikre procesintegritet.
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder er disse beslag rengjorte, inspicerede og fuldt sporbare. Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 5/32 tommer.
Emballagemængde 25 stk