Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Til brug med:
Han Luer Lock til 1/16 in. Indre dia.
Han luer med låsering x 3/16 tommer slange modhage
Han-Luer med låsering x 1/16 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer med låsering x 1/8 in. slangemodhage
Han-luer til 1/4 til 28 tommer gevind
Han-luer x 1/4 tomme slangestuds
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
- Meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
- Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
- In compliance with ISO 594-1 standards
- Good chemical resistance
- Max temperature 455°F (235°C)
- Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Han-luer x 1/4 tomme slangestuds |
| Emballagemængde | 25 Pack |
| Inkluderer | Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow |
| Produkttype | Luer Fitting |