Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Artikelnummer. 11799609 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
Han-luer til 1/4 til 28 tommer gevind
Hanluer med låsering x 1/4 tomme Hose Barb
Hanluer med låsering x 1/8 tomme Hose Barb
Hanluer med låsering x 3/16 tommer Hose Barb
Hanluer x 1/4 tomme Slangebarb
Mand LL til 1/16 tomme Indre dia.
Mandlig luer med låsering x 1/16 tomme Hose Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11799609 Han-luer til 1/4 til 28 tommer gevind Pakke med 25
11730319 Mandlig luer med låsering x 1/16 tomme Hose Barb Pakke med 25
11720089 Hanluer med låsering x 1/4 tomme Hose Barb Pakke med 25
11776048 Hanluer med låsering x 1/8 tomme Hose Barb Pakke med 25
11868621 Hanluer med låsering x 3/16 tommer Hose Barb Pakke med 25
12685740 Hanluer x 1/4 tomme Slangebarb Pakke med 25
11755818 Mand LL til 1/16 tomme Indre dia. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11799609 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4550582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 DKK
    178.47 DKK / Pakke med 25
    Spare 25.53 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
  • Opfyld snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed
  • Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder
  • Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
  • I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
  • God kemisk resistens
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Nylon
Til brug med Han-luer til 1/4 til 28 tommer gevind
Emballagemængde 25 stk
Inkluderer Slangemodhage med bred boring for forbedret væskebaneflow
Produkttype Luer Fitting