Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Artikelnummer. 11755818
Til brug med:
Han Luer Lock til 1/16 in. Indre dia.
Han luer med låsering x 3/16 tommer slange modhage
Han-Luer med låsering x 1/16 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer med låsering x 1/8 in. slangemodhage
Han-luer til 1/4 til 28 tommer gevind
Han-luer x 1/4 tomme slangestuds
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11755818
Brand: Masterflex™ 4550531
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
  • Opfyld snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed
  • Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder
  • Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
  • I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
  • God kemisk resistens
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Nylon
Til brug med Han Luer Lock til 1/16 in. Indre dia.
Emballagemængde 25 stk
Inkluderer Slangemodhage med bred boring for forbedret væskebaneflow
Produkttype Luer Fitting