Beskrivelse
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
- Opfyld snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed
- Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder
- Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
- I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
- God kemisk resistens
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Hanluer med låsering x 1/4 tomme Hose Barb |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Inkluderer | Slangemodhage med bred boring for forbedret væskebaneflow |
| Produkttype | Luer Fitting |