Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Analog modulært drev med variabel hastighed
Artikelnummer. 15548431 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1,2 til 3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15548431 1,2 til 3400 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15548431 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0755905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13425.00 DKK
    12015.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 1409.05 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Alsidig drev med variabel hastighed med et bredt flowområde og enkle kontroller
  • Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min med L/S —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • Enkel betjening med enkeltdrejningshastighedskontrol
  • Separat motor og controller er forbundet via et 6-ft (1,9 m) kabel— placere komponenter, hvor det er praktisk, eller hvor pladsen tillader det
  • Enkeltdrejningshastighedskontrol og tænd/sluk-knap med grøn strømindikator— opretholde hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes
  • Den 1/10-hk reversible motor har blød start og tilbage EMF for± 2% hastighedskontrol
  • Malet stålhus er IP33-klassificeret til beskyttelse mod lodret faldende vand
  • 230 VAC-modeller er CE-mærket i overensstemmelse med EU-standarder
Tekniske data
Flowhastighed 1,2 til 3400 ml/min.
Frekvens 50 Hz
IP-vurdering IP33
Model- Masterflex L/S Modulært drev med variabel hastighed
Motortype Vendbar
Samlet højde (metrisk) Controller: 87mm; Motor: 115 mm
Samlet længde (metrisk) 204 mm (Controller), 198 mm (Motor)
Samlet bredde (metrisk) Controller: 164mm; Motor: 97mm
Hastighedskontrol ±2 %
Type Modulært drev med variabel hastighed
Hastighed 6 til 600 rpm