Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikone præcisionsrør
Beskrivelse
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ L/S™ Platin-hærdet silikone præcisionsrør giver nøjagtigt, gentageligt flow. Ideel til farmaceutiske, biotekniske, peristaltiske pumpe- og fødevareapplikationer.
Masterflex™ L/S™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores L/S™ pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid. Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
- Færre potentielle udvaskningsstoffer
- Fremragende biokompatibilitet
- Lugtfri og ugiftig, uden smag tilført transporterede væsker
- Modstandsdygtig over for svampevækst, vejr, ozon, corona og stråling
- Glattere overflade end peroxidhærdet silikone for reduceret proteinbinding
- Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig
- Gennemskinnelig
Ordreinfo
Sælges i 7,6 m (25 fod) længder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/50 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Vis mere |