Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikone præcisionsrør
Artikelnummer. 10294882 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
18
25
Pakningsstørrelse:
7.6m
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10294882 16 7.6m
11845181 13 Hver
11815171 14 Hver
11835171 18 7.6m
13214503 25 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10294882 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641016
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ L/S™ Platin-hærdet silikone præcisionsrør giver nøjagtigt, gentageligt flow. Ideel til farmaceutiske, biotekniske, peristaltiske pumpe- og fødevareapplikationer.
Masterflex™ L/S™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores L/S™ pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid. Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • Fremragende biokompatibilitet
  • Lugtfri og ugiftig, uden smag tilført transporterede væsker
  • Modstandsdygtig over for svampevækst, vejr, ozon, corona og stråling
  • Glattere overflade end peroxidhærdet silikone for reduceret proteinbinding
  • Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig
  • Gennemskinnelig
Ordreinfo
Sælges i 7,6 m (25 fod) længder
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/25 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.1 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangestørrelse 16
Flowhastighed 0,8 til 480 ml/min
Slange Barb 0,12 tommer
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Gaspermeabilitet CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 446 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper