Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoved med justerbar okklusion for højtydende præcisionsslange
Artikelnummer. 11760869
Skift visning
Flowhastighed:
1,7 til 2900 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
11760869 1,7 til 2900 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11760869 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7720162
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer (38 cm) længde af silikonepumpeslange. Til stabling af flere hoveder skal du bestille to- tre- eller fire-kanals hardware separat.
Automatisk tilbageholdelse holder slangen sikkert på plads uden manuel justering - bare fyld slangen og start pumpen.
Brug disse pumpehoveder med højtydende slanger. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoveder har automatisk tilbageholdelse, som holder slangen sikkert på plads uden manuel justering. Sæt bare slangen på og start pumpen.
  • Justerbar okklusion giver mulighed for at løsne okklusion for længere slangelevetid eller øge okklusion for højere tryk
  • Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
  • Forbedret geometri af okklusionsområdet forlænger slangens levetid
  • Polyphenylensulfid (PPS) hus med enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS ) rotor vælge— CRS for økonomi eller SS for større holdbarhed og kemikalieresistens
  • Accepterer slanger: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Tekniske data
Flowhastighed 1,7 til 2900 ml/min.
Til brug med Højtydende præcisionsrør
Holder 4
Inkluderer Enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. L silikone pumpeslange
Samlet dybde (engelsk) 2,75 tommer
Samlet dybde (metrisk) 7 cm
Samlet højde (engelsk) 4,75 tommer.
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (engelsk) 5 tommer
Type Pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål, koldvalset stål
Etui materiale Polyphenylensulfid