Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Peroxidhærdet silikone præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Beskrivelse
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ I/P™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til farmaceutisk og bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Ordreinfo
I en pakke på 25 fod. (7,6 m)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/2 tomme. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Peroxidhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med | Masterflex™ I/P Pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Vis mere |