Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Peroxidhærdet silikone præcisionspumpeslange
Produktkod. 11875191
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Slangestørrelse:
26
73
82
Förpackningsstorlek
7.5m
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11875191
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 9640026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reducer risikoen for partikelindfangning med glat inderside.
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ I/P™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til farmaceutisk og bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Beställningsinfo
I en pakke på 25 fod. (7,6 m)
Specifikationer
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Peroxidhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1 tomme
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med Masterflex™ I/P Pumpehoveder
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Sterilitet Steril
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 ml/min
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Gaspermeabilitet CO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.