Få mere at vide
Keck Standard Taper Clips
Shop alle Cole-Parmer produkter
Materiale:
POM
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Pakke med 24 Sortiment
- Økonomiske KECK adaptere, klemmer og clips vil ikke ridse glas eller korrodere
- Farvekodet for hurtig og nem størrelsesidentifikation
- Brug adaptere til hurtig afbrydelse for sikker, bekvem slange-til-slange eller slange-til-glas-forbindelser
- Bruge RAMP CLAMP slangeklemmer til nem, enhåndskontrol af slangeflow
- Vælg standard koniske clips (i plastik eller lakbelagt stål) eller kugleledsclips til sikre glas-til-glas-forbindelser
- Økonomiske standard koniske clips holder sikkert koniske samlinger under tryk uden at beskadige glasset
- Polyoxymethylen (POM) acetalharpiksklemmer er sikre til 302 F (°150 °C)
- Modstandsdygtig over for koncentrerede alkalier og fortyndede syrer (ikke resistent over for halogengasser og koncentrerede syrer)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 24/Pk. |
| Type | Konisk klemme |
| Materiale | POM |
| Til brug med (udstyr) | Rampeklemme rørklemme |
| Farve | Diverse |