Få mere at vide
Konduktivitetsløsning, Oakton™
Artikelnummer. p-3206271 Shop alle Cole-Parmer produkter
Ledningsevne:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11870120
Brand: Cole Parmer 0065323
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. Oakton™ Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
  • Har temperaturkorrektioner trykt på flasken
  • Certificerede værdier angivet i tabellerne og er refereret til 25 °C
  • Analysecertifikater fås separat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cole-Parmer Conductivity Standards
Emballage Flaske
Ledningsevne 0,023 mS (23 μS)
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Farve Klar
pH 4.7 to 7.8
Kogepunkt 100°C (212°F)
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble
Løsningstype Conductivity Standard
Type Conductivity Standard
Mængde 500 mL