Få mere at vide
Konduktivitetsløsning, Oakton™
Artikelnummer. 11870120 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Ledningsevne:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledningsevne Pakningsstørrelse
11870120 0,023 mS (23 μS) Hver
11750049 0,447 mS (447 μS) Hver
11754959 1,413 mS (1413 μS) Hver
11765509 1,5 mS (1500 μS) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11870120 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0065323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 DKK
    128.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.38 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. Oakton™ Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
  • Har temperaturkorrektioner trykt på flasken
  • Certificerede værdier angivet i tabellerne og er refereret til 25 °C
  • Analysecertifikater fås separat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cole-Parmer Conductivity Standards
Emballage Flaske
Ledningsevne 0,023 mS (23 μS)
Teknik Kalibrering af ledningsevneinstrumentet
Farve Klar
pH 4,7 til 7,8
Kogepunkt 100 °C (212 °F)
Til brug med (udstyr) Ledningsevnemåler
Opløselighed Opløseligt
Løsningstype Ledningsevnestandard
Type Ledningsevnestandard
Mængde 500 mL