Beskrivelse
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
- Har temperaturkorrektioner trykt på flasken
- Certificerede værdier angivet i tabellerne og er refereret til 25 °C
- Analysecertifikater fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Emballage | Flaske |
| Ledningsevne | 1,413 mS (1413 μS) |
| Teknik | Kalibrering af ledningsevneinstrumentet |
| Farve | Klar |
| pH | 4,7 til 7,8 |
| Kogepunkt | 100 °C (212 °F) |
| Til brug med (udstyr) | Ledningsevnemåler |
| Opløselighed | Opløseligt |
| Løsningstype | Ledningsevnestandard |
| Vis mere |