Få mere at vide
Konduktivitetsløsning, Oakton™
Artikelnummer. 11750049 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Ledningsevne:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledningsevne unitSize
11750049 0,447 mS (447 μS) Hver
11870120 0,023 mS (23 μS) Hver
11754959 1,413 mS (1413 μS) Hver
11765509 1,5 mS (1500 μS) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11750049 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0065347
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. Oakton™ Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
Brug denne konduktivitetsløsning til nøjagtige testresultater i marken eller i laboratoriet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl-, NaCl- og 442-konverteringer trykt på flasken for at gøre det nemt at bruge.
  • Har temperaturkorrektioner trykt på flasken
  • Certificerede værdier angivet i tabellerne og er refereret til 25 °C
  • Analysecertifikater fås separat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cole-Parmer Conductivity Standards
Emballage Flaske
Ledningsevne 0,447 mS (447 μS)
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Farve Klar
pH 4.7 to 7.8
Kogepunkt 100°C (212°F)
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble
Løsningstype Conductivity Standard
Type Conductivity Standard
Mængde 500 mL