Få mere at vide
Masterflex Cole-Parmer Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 10-100 LPM
Brand:  Masterflex 32457-52
Cole-Parmer Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 10-100 LPM
Produktkode 15551812
  • 1035.00 DKK / Pakke med 1
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-06-2026
Tilføj til indkøbskurv