Få mere at vide
CPC™ MPX Serie sanitær koblingsindsats
Artikelnummer. 17656845
Skift visning
Mængde:
Pk. af 25
Artikelnummer. Mængde
17656845 Pk. af 25
1 options
Artikelnummer. 17656845 Leverandør CPC™ Leverandørnr. MPX44012T39M
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
3/4 Hygiejnefuldt ikke-ventileret MPX koblingsindsats
Tekniske data
Farve Ravgul
Materiale Polysulfon, USP Klasse VI, ADCF
Type Koblingsindsats
Slutte Neutral
Montering Fritflydende
Tryk Op til 60 psi, 4,1 bar
Mængde Pk. af 25
Steriliseringsmetode Gamma steriliseret
Temperatur (engelsk) Max. 300 °F
Temperatur (engelsk) Min -40 °F
Temperatur (metrisk) Maks 149 °C