Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Kuldefælde med kondensafløb
Artikelnummer. p-7161791
Volumen (metrisk):
200 ml
500 ml
Artikelnummer. 10420903
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05355546
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kuldefælde til direkte påfyldning af kølemidler
  • Med ventilstophane (med holdeanordning)
  • Til kondensafløb
  • Lavt kølemiddelforbrug på grund af dobbeltvægget design
  • Apparattilslutning: stikdåse NS 29/32
  • Vakuumpumpetilslutning: kegle NS 29/32
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale DURAN Slange
Til brug med (udstyr) Kølemidler
Inkluderer Ventilstophane (med holdeanordning) til kondensatafløb
Mængde 1
Volumen (metrisk) 200 ml