Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Kuldefælde med kondensafløb
Artikelnummer. 10420903
Skift visning
Volumen (metrisk):
200 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10420903 200 ml
10365831 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420903 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05355546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 DKK
    3666.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 793.30 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kuldefælde til direkte påfyldning af kølemidler
  • Med ventilstophane (med holdeanordning)
  • Til kondensafløb
  • Lavt kølemiddelforbrug på grund af dobbeltvægget design
  • Apparattilslutning: stikdåse NS 29/32
  • Vakuumpumpetilslutning: kegle NS 29/32
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale DURAN Slange
Til brug med (udstyr) Kølemidler
Inkluderer Ventilstophane (med holdeanordning) til kondensatafløb
Mængde 1
Volumen (metrisk) 200 ml