Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kold fælde
Artikelnummer. 10789444
Skift visning
Model-:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Inkluderer:
150mL kondensat, 1000mL kølevæske, med Dewar og plastring
150mL kondensat, 1000mL kølevæske, med GL18-tilslutning
250mL kondensat, 2000mL kølevæske, glastråd GL18 med polytetrafluorethylen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Inkluderer
10789444 KFL 29-GL 250mL kondensat, 2000mL kølevæske, glastråd GL18 med polytetrafluorethylen
10475602 KFL 29-GL-A 250mL kondensat, 2000mL kølevæske, glastråd GL18 med polytetrafluorethylen
10202022 KF 29-GL 150mL kondensat, 1000mL kølevæske, med GL18-tilslutning
10264892 KF 29-GL-A 150mL kondensat, 1000mL kølevæske, med Dewar og plastring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10789444 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 17362
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL (Condensate), 2 L (Coolant)
Inkluderer 250mL kondensat, 2000mL kølevæske, glastråd GL18 med polytetrafluorethylen
Mængde Pakke m. 1 stk.
Type Kold fælde
Model- KFL 29-GL
Tilslutningstype Glass Thread GL18 with Olive