Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kold fælde
Artikelnummer. 10264892
Skift visning
Model-:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Inkluderer:
12C Dewar
12C Dewar, Spout
18C Dewar
18C Dewar, Spout
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Inkluderer
10264892 KF 29-GL-A 12C Dewar, Spout
10475602 KFL 29-GL-A 18C Dewar, Spout
10202022 KF 29-GL 12C Dewar
10789444 KFL 29-GL 18C Dewar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10264892 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 17372
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 ml (kondensat), 1 L (kølevæske)
Inkluderer 12C Dewar, Spout
Mængde Pakke m. 1 stk.
Type Cold Trap (kortfilm)
Model- KF 29-GL-A
Tilslutningstype Glastråd GL18 med oliven