Få mere at vide
Unity Lab Services™ Genkvalificeringsservice for kølerumsudstyr
Artikelnummer. 30178681
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Køleopbevaringsudstyr
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30178681 Køleopbevaringsudstyr
1 options
Artikelnummer. 30178681 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. RQCOLD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Genkvalificeringstjenester for kølerumsudstyr (dokumentation inkluderet)
Genkvalifikation (RQ): Dokumenteret verifikation af, at udstyret (som installeret) fungerer efter hensigten i henhold til fabrikantens specifikationer.
  • Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og hjælper med at sikre, at udstyret fungerer som forventet af producenten og overholder standarder og krav.
  • Nøgletest omfatter dør på klem, strømsvigt og temperaturadvarsler.
  • Bemærk venligst, at installation og driftskvalifikation, ideelt set sammen med forebyggende vedligeholdelse og kalibrering, skal udføres på laboratorieudstyr, før genkvalificeringsservice kan udføres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Køleopbevaringsudstyr
Produkttype Genkvalificeringstjeneste