Få mere at vide
Virkon™ Cold Liquid Sterilization
Artikelnummer. 15196603
Skift visning
Mængde:
12 pakker
Artikelnummer. Mængde
15196603 12 pakker
1 options
Artikelnummer. 15196603 Leverandør Virkon™ Leverandørnr. 332003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Top level disinfectant of invasive medical devices and instruments
  • Invasive medical equipment sterilant
  • Ideal for fibre optic instruments and probes
  • The best top level disinfectant of invasive medical devices and instruments such as: fibre optical instruments; surgical probes, etc.
Tekniske data
Produkttype Cold Liquid Sterilization
Farvekodet No
Form Powder
Duft Regular Scent
Sterilitet Sterile
Mængde 12 pakker
Vægt (metrisk) 162 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perasafe Sterilant / Disinfectant 16.2g Sachet
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type E & F
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium carbonate,compound with hydrogen peroxide, citricacid, sodium carbonate