Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 2500 LED Kold Lyskilde
Artikelnummer. 13450260 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Pære type:
Flere lysdioder
Artikelnummer. Pære type
13450260 Flere lysdioder
1 options
Artikelnummer. 13450260 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 250400
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
KL 2500 LED er en avanceret kold lyskilde med LED lysmotor. Med det høje lysudbytte og en bred vifte af specielle funktioner er den ideel til kunder med specialistkrav.
  • 1100 Lm lysstrøm.
  • Patenteret motor med hvidt lys.
  • Slankt ergonomisk design.
  • Kontinuerlig dæmpning fra 0 til 100%.
  • Ekstra fin dæmpningsmulighed, ned til 0,1 % trin.
  • USB Forbindelse.
  • To-positions filterskyder.
  • Støjsvag blæser.
  • Bredt udvalg af strømforsyning.
  • Landespecifik netledning skal bestilles separat.
  • Fiberoptiske fleksible eller svanehalsede lysledere eller ringlights eller lightlines skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Fiberoptisk kold lyskilde
Pære type Flere lysdioder
Certificeringer/compliance CE-certificeret, B EMC-klasse
Dimensioner (L x B x H) 114 x 231 x 137 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, Lightlines eller Ringlights med aktiv lyslederdiameter på max. 9 mm
Frekvens 47/63 Hz
Højde (engelsk) 5,4 tommer
Højde (metrisk) 137 mm
Inkluderer Strømforsyning uden strømledning
Lampens levetid 50,000 Hr.
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 114 mm
Belysningstype LED
Rækkevidde (Lux) 1100 Lm
Spænding 90/264 V
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 231 mm