Få mere at vide
Cytiva Cold Dissociation Enzyme Mix - Nyre
Artikelnummer. 30057713 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Cellelinje:
Enzym, nyre
Artikelnummer. Cellelinje
30057713 Enzym, nyre
1 options
Artikelnummer. 30057713 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29733434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7300.00 DKK
    6815.00 DKK / 1 sæt
    Spare 485.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et selvstændigt kit, beregnet til dissociering af nyrevæv i enkeltcelle-sekventering.
  • Virker effektivt ved 4 °C
  • Minimeret celledød og stress (defineret som: apoptosevejmarkører, makrofager osv.) og forbedret transkriptionel profil af enkeltcellerne for mere nøjagtige resultater i enkeltcelle sekventering og analyse
  • Færdiglavet løsning specielt til nyrevæv
  • Optimeret til dissociering af de forskellige segmenter, der er operative i nyrevæv
  • Optimeret til brug med VIA Extractor™ vævsdisaggregator
  • Et af de få systemer, der kan holde en kold temperatur på en kontrolleret måde. Effektiv dissociation ved køligere temperaturer øger levedygtigheden og minimerer celleaggregering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Enzym, nyre
Celletype Enzym, nyre
Kultur Type Enzym, nyre
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Reagenstype Enzym
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Formulering Flydende buffer og enzymopløsning
Kun til forskningsbrug (RUO). Ikke til diagnostisk brug.