Få mere at vide
Colchicoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colchicoside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33NO11/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-19(38-27-24(34)23(33)22(32)20(11-29)39-27)25(36-3)26(37-4)21(13)14-6-8-18(35-2)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,20,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,20+,22+,23-,24+,27+/m0/s1 |
| Formel vægt | 547.2054 |
| Procent renhed | >95% |