Få mere at vide
Colchicine Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colchicine Methanethiosulfonate |
| CAS | 1217821-52-7 |
| Molekylær formel | C22 H25 N O6 . C H4 O2 S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Methylsulfonylsulfanyl-N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]propanamide, Colchicine methanethiosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO6.CH4O2S2/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16;1-5(2,3)4/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4)/t16-;/m0./s1 |
| SMIL | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C.CS(=O)(=O)S |
| IUPAC navn | sulfanylsulfonylmethane;N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 511.61 |
| Formel vægt | 511.1335 |