Få mere at vide
Colchicin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462191
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462191 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462191 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1083.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Colchicine
CAS 64-86-8
Analyt- eller komponentnavne Colchicine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H25 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
IUPAC navn N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 399.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 399,1682 g/mol