missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Colchicine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colchicine 7-acetamide-d3 |
| CAS | 1217625-62-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 2H3 H22 N O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamide, Colchicine-d3, Colchicine-D3 (7-acetamide-D3), N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-2,2,2-d3, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-2,2,2-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?