Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97%
Artikelnummer. p-3736030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10185230
Brand: Thermo Scientific Chemicals 227125000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Colchicin, 7alphah-colchicin, CAS # 64-86-8, er en formulering af laboratoriekvalitet af det antiinflammatoriske plantealkaloidlægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Colchicine (7alphah-colchicin) er et alkaloid fundet i Colchicum autumnale, der har vist sig at have anti-gigt og anti-inflammatoriske egenskaber
  • Colchicin binder tubulin og forhindrer migration af immunceller, hvilket reducerer inflammation
Applikationer
  • Colchicin er et anti-mitotisk middel; kan bruges i studiet af celleproliferation og migration
  • Beregnet til in vivo og in vitro forskningsapplikationer
  • Kun til forskningsbrug, ikke beregnet til at behandle sygdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-86-8
Molekylær formel C22H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 399.44
MDL nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI nøgle IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
SMIL COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Colchicine
Smeltepunkt 150.0°C to 160.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Specifik rotation − 250.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formel vægt 399.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.