Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97%
Artikelnummer. 10388310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10388310 1 g Glasflaske 1g
10185230 500 mg Glasflaske 500mg
10174953 5 g Glasflaske 5g
13428488 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10388310 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227120010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1040.65 DKK / 1g
    Spare 189.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Colchicin, 7alphah-colchicin, CAS # 64-86-8, er en laboratoriekvalitetsformulering af det antiinflammatoriske plantemedicin alkaloid. | CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Colchicine (7alphah-colchicin) er et alkaloid fundet i Colchicum autumnale, der har vist sig at have anti-gigt og anti-inflammatoriske egenskaber
  • Colchicin binder tubulin og forhindrer migration af immunceller, hvilket reducerer inflammation
Applikationer
  • Colchicin er et anti-mitotisk middel; kan bruges i studiet af celleproliferation og migration
  • Beregnet til in vivo og in vitro forskningsapplikationer
  • Kun til forskningsbrug, ikke beregnet til at behandle sygdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-86-8
Molekylær formel C22H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 399.44
MDL nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI nøgle IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
SMIL COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Colchicine
Smeltepunkt 150,0 °C til 160,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. på vandfri og opløsningsmiddelfri substans (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Specifik rotation −250.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 45 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselig i petroleumsether, 1g/220mL ether, 1g/100mL benzen
Formel vægt 399.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.