Generel beskrivelse
- Colchicine (7alphah-colchicin) er et alkaloid fundet i Colchicum autumnale, der har vist sig at have anti-gigt og anti-inflammatoriske egenskaber
- Colchicin binder tubulin og forhindrer migration af immunceller, hvilket reducerer inflammation
Applikationer
- Colchicin er et anti-mitotisk middel; kan bruges i studiet af celleproliferation og migration
- Beregnet til in vivo og in vitro forskningsapplikationer
- Kun til forskningsbrug, ikke beregnet til at behandle sygdom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colchicine |
| Smeltepunkt | 150.0°C to 160.0°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 mg |
| Beilstein | 14,IV,946 |
| Merck Index | 15,2455 |
| Specifik rotation | − 250.00 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Colchicine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.