Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Colchicine (7alphah-colchicin) er et alkaloid fundet i Colchicum autumnale, der har vist sig at have anti-gigt og anti-inflammatoriske egenskaber
- Colchicin binder tubulin og forhindrer migration af immunceller, hvilket reducerer inflammation
Applikationer
- Colchicin er et anti-mitotisk middel; kan bruges i studiet af celleproliferation og migration
- Beregnet til in vivo og in vitro forskningsapplikationer
- Kun til forskningsbrug, ikke beregnet til at behandle sygdom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colchicine |
| Smeltepunkt | 150.0°C to 160.0°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 14,IV,946 |
| Merck Index | 15,2455 |
| Specifik rotationstilstand | − 250.00 (20.00°C c=1,alcohol) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Colchicine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.