Få mere at vide
Colchicin, 95% (tørvægt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481920
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481920 1 g 1g
11491920 5 g 5g
11401930 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13240.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicin bruges som et antiinflammatorisk middel til langtidsbehandling af Behcets sygdom. Det bruges til forstoppelse-dominerende irritabel tyktarm hos kvinder og til behandling af svær eller vedvarende aftøs stomatitis (kræftsår).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Svagt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og mineralsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-86-8
Molekylær formel C22H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 399.44
MDL nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI nøgle IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
SMIL COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Colchicine
Smeltepunkt ∼150°C (decomposition)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 1 g
FN nummer UN1544
Beilstein 2228813
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2471
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
Formel vægt 399.44
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Colchicine