Få mere at vide
Colchiceine, TRC
Artikelnummer. 30138737
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138737 50 mg
17989809 10 mg
18070900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC63850050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477-27-0
Molekylær formel C21 H23 N O6
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Synonym Colchicine Imp. F (EP), N-[(7S,12aRa)-10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide, (S)-N-(5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-acetamide, Colchiceine, Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., NSC 33411, O10-Demethylcolchicine
IUPAC navn N-[(7S)-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
SMIL COc1cc2CC[C@H](NC(=O)C)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(7S,12aRa)-10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Colchiceine)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13-6-8-16(24)17(25)10-14(13)15/h6,8-10,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)/t15-/m0/s1
Formel vægt 385.1525
Procent renhed >95%