Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, 98+%
Artikelnummer. 15456059
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456059 50 mg 50mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456059 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63900.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 477-30-5 | C21H25NO5, C21H25NO5 | 371,43 g/mol
Mikrotubuli-modulator, der depolymeriserer mikrotubuli og inaktiverer spindelfiberdannelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477-30-5
Molekylær formel C21H25NO5
Synonym Demecolcine; N-methyl-N-desacetylcolchicin
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt Bleg gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Mikrotubuli-modulator, der depolymeriserer mikrotubuli og inaktiverer spindelfiberdannelse
Formel vægt 371.43
Følsomhed Luft- og lysfølsom
Smeltepunkt 186 °C
Opløselighed Opløselig i 10mg/ml chloroform. Også opløselig i ethanol
Form Pulver
Assay 98+ %