Få mere at vide
MedChemExpress Coixol
Artikelnummer. 16449208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16449208 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16449208 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0936
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 165.15 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 532-91-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.78%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Mål Bacterial